Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para LOX-1/OLR1 de ratón
Código de producto. 17165649
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17165649
Marca: Invitrogen™ EM50RBX5
El LOX-1/OLR1 de ratón cuantifica el LOX-1/OLR1 de ratón en suero, plasma y sobrenadante.
El LOX-1/OLR1 de ratón cuantifica el LOX-1/OLR1 de ratón en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el LOX-1/OLR1 de ratón natural y recombinante.
LOX-1 (receptor LDL oxidado similar a lectina -1) es un receptor de barrido de clase E de glicoproteína de membrana tipo II de 40-50 kDa, expresado por células endoteliales, macrófagos, plaquetas activadas y células musculares lisas. El LOX-1 se une a una amplia gama de ligandos, incluidas lipoproteínas de baja densidad oxidadas (oxLDL), lipoproteínas de alta densidad (HDL) modificadas con hipoclorito, células apoptóticas/envejecidas, plaquetas activadas y bacterias, lo que refleja sus versátiles funciones fisiológicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso CLEC8A; Miembro A de la familia de dominios de lectina tipo C 8; hLOX 1; hLO x 1; hLOX-1; receptor LDL oxidado similar a la lectina; receptor LDL oxidado similar a la lectina 1; receptor de lipoproteínas de baja densidad oxidado similar a la lectina; Receptor-1 de lipoproteínas de baja densidad oxidado similar a la lectina; receptor oxLDL similar a la lectina 1; receptor LDL oxidado tipo lectina 1; LOX 1; LO x 1; LOX-1; LOXIN; Oldlr1; Oldr1; Olr1; receptor LDL ox 1; receptor de lipoproteínas de baja densidad oxidado (similar a la lectina) 1; receptor de lipoproteínas de baja densidad oxidado 1; receptor de lipoproteínas de baja densidad oxidado 1; Receptor de lipoproteínas de baja densidad oxidado 1, forma soluble; receptor LDL-ox 1; SCARE1; receptor de barrido de clase E, miembro 1; sLOX 1; SLO x 1; LOX 1 soluble; SR-EI
Intervalo del ensayo De 0,42 a 10 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,045 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9EQ09
Símbolo de gen OLR1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo LOX-1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min