missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse LIF Antibody, R&D Systems™
Descripción
LIF Polyclonal specifically detects LIF in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Neutralization.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LIF |
| Aplicaciones | Western Blot, Neutralization |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.1 ug/mL, Neutralization 10-60 ng/mL |
| Alias de gen | CDF, D factor, DIA, differentiation inhibitory activity, differentiation stimulating factor, Differentiation-stimulating factor, Emfilermin, HILDA, HILDAcholinergic differentiation factor, leukemia inhibitory factor, leukemia inhibitory factor (cholinergic differentiation factor), Melanoma-derived LPL inhibitor, MLPLI |
| Símbolos de los genes | LIF |
| Especie del huésped | Goat |
| Inmunógeno | E. coli-derived recombinant mouse LIF |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?