missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse Lgr5/GPR49 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18152871
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18152871 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18152871

Marca: R&D Systems MAB8240

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Lgr5/GPR49 Monoclonal specifically detects Lgr5/GPR49 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Agonist Activity, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lgr5/GPR49
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 803420
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Agonist Activity, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-ready
N.º de referencia del gen Q9Z1P4
Alias de gen FEX, G protein-coupled receptor 49, GPR49, GPR49G-protein coupled receptor HG38, GPR67, G-protein coupled receptor 49, G-protein coupled receptor 67, GRP49, HG38, leucine-rich repeat containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5, MGC117008, orphan G protein-coupled receptor HG38
Símbolos de los genes LGR5
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse Lgr5/GPR49 Lys375-Pro547 Accession # Q9Z1P4
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Disciplina de investigación Agonist Activity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8549
Especificidad de la prueba Detects mouse Lgr5/GPR49 in ELISA. Stains mouse Lgr5 transfected cells but not irrelevant transfectants in Flow Cytometry and Immunocytochemistry. This antibody, also known as “RD20”, has been found to detect an epitope in C-terminal LRR cap of LGR5 (Ref. 1).
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.