missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse Leptin/OB Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18701827
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18701827 100 μg 100 microgramos
18704637 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18701827

Marca: R&D Systems MAB4981100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Leptin/OB Monoclonal antibody specifically detects Leptin/OB in Mouse samples. It is validated for ELISA, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Leptin/OB
Aplicaciones ELISA, Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 2299A
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA, Neutralization 0.1-1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen Q544U0
Alias de gen FLJ94114, LEP, leptin, leptin (murine obesity homolog), leptin (obesity homolog, mouse), OB, Obese protein, obese, mouse, homolog of, Obesity factor, OBOBS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived mouse Leptin/OB protein, Val22-Cys167, Accession # Q544U0
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3952
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.