missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse IL-6R alpha Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18758267
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18758267 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18758267 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB1830G100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IL-6R alpha Monoclonal specifically detects IL-6R alpha in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-6R alpha
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 255821
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P22272
Alias de gen CD126, gp80, IL-6 R alpha, IL6Q, IL6R, IL6R alpha, IL-6R-1, IL6RA, IL-6RA, IL6RQ, interleukin 6 receptor
Símbolos de los genes Il6ra
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IL-6 R alpha Leu20-Glu357 Accession # P22272
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3570
Especificidad de la prueba Detects mouse IL-6 R alpha in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human IL-6 R alpha is observed.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.