missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse IL-4 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18742769
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
25 μg
500 ug
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18742769 100 μg 100 microgramos
18726328 25 μg 25 microgramos
18110191 500 ug 500 microgramos
18106101 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18742769 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB404R100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IL-4 Monoclonal specifically detects IL-4 in Mouse samples. It is validated for Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-4
Aplicaciones Neutralization, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 30340R
Conjugado Unconjugated
Dilución Neutralization 0.1-0.6 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Formulación Supplied as a solution in PBS. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P07750
Alias de gen B cell growth factor 1, BCDF, B-cell stimulatory factor 1, BCGF1, BCGF-1, binetrakin, BSF1, BSF-1, IL4, IL-4B_cell stimulatory factor 1, IL4E12, interleukin 4, interleukin-4, Lymphocyte stimulatory factor 1, MGC79402, Pitrakinra
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E.coli-derived recombinant mouse IL-4 His23-Ser140 Accession # P07750
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3565
Especificidad de la prueba Detects mouse IL-4 in direct ELISAs.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.