missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse IL-3 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-5316950
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18765758 25 μg 25 microgramos
18725768 100 μg 100 microgramos
18771399 500 μg 500 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18765758

Marca: R&D Systems MAB403SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody has been used in 5 publications

IL-3 Monoclonal specifically detects IL-3 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-3
Aplicaciones Western Blot, Neutralization, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon MP28F8
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 0.05-0.15 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P01586
Alias de gen Hematopoietic growth factor, IL3, IL-3MGC79398, interleukin 3 (colony-stimulating factor, multiple), interleukin-3, Mast cell growth factor, mast-cell growth factor, MCGF, MCGFMGC79399, MULTI-CSF, multilineage-colony-stimulating factor, Multipotential colony-stimulating factor, P-cell stimulating factor, P-cell-stimulating factor
Símbolos de los genes IL3
Especie del huésped Rat
Inmunógeno COS-7 African green monkey SV40 transformed kidney fibroblast-like cell line-derived recombinant mouse IL-3 Accession # P01586
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3562
Especificidad de la prueba Detects mouse IL-3 in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) IL-3 or recombinant rat IL-3 is observed. Does not neutralize the biological activity of rhIL-3.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.