missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse IL-23 p19 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18132471
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
500 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18132471 500 μg 500 microgramos
18705528 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18132471 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB1619

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

IL-23A/IL-23 P19 Monoclonal specifically detects IL-23A/IL-23 P19 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-23A/IL-23 P19
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 320229
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P43432 (p40) & Q9EQ14 (p19)
Alias de gen IL23, IL-23, IL-23 p19, IL-23 p19/IL-12 p40, IL23A, IL-23A, IL-23-A, IL-23p19, IL-23p19/IL-12p40, IL23P19P19, interleukin 23 p19 subunit, interleukin 23, alpha subunit p19, interleukin-23 subunit alpha, Interleukin-23 subunit p19, JKA3 induced upon T-cell activation, MGC79388, SGRF, SGRFIL-23 subunit alpha
Símbolos de los genes IL23A
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse IL-23 p19 and S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant mouse IL-23 heterodimers Met23-Ser335 (p40) & Leu20-Ala196 (p19) Accession # P43432 (p40) & Q9EQ14 (p19)
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51561
Especificidad de la prueba Detects mouse IL-23 p19/p40 heterodimers and p19 subunits in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human p19 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.