missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse IL-21R Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18758588
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18758588 25 μg 25 microgramos
18140611 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18758588 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB5961SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IL-21R Monoclonal specifically detects IL-21R in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-21R
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 155516
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q9JHX3
Alias de gen CD360, CD360 antigen, IL-21 R, IL-21 receptor, IL21R, IL-21R, interleukin 21 receptor, interleukin-21 receptor, MGC10967, NILR, Novel interleukin receptor
Símbolos de los genes IL21R
Especie del huésped Rat
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant mouse IL-21 R Cys20-Pro236 Accession # Q9JHX3
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50615
Especificidad de la prueba Detects mouse IL-21 R in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human IL-21 R or recombinant mouse IL-2 R beta is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.