missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-20 R beta de ratón
Descripción
IL20RB e IL20RA (MIM 605620) forman un receptor heterodímero para la interleucina-20 (IL20; MIM 605619) (Blumberg et al., 2001 [PubMed 11163236]).[suministrado por OMIM, febrero de 2009].
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q9NPH9 |
| Intervalo del ensayo | De 0,45 a 100 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,45 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 213208 |
| Símbolo de gen | Il20rb |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?