Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-20 R beta de ratón
Código de producto. p-7219801
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17105649
Marca: Invitrogen™ EM45RBX5
El IL-20 R beta de ratón cuantifica el IL-20 R beta de ratón en suero, plasma y sobrenadante.
El IL-20 R beta de ratón cuantifica el IL-20 R beta de ratón en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el IL-20 R beta de ratón natural y recombinante.
IL20RB e IL20RA (MIM 605620) forman un receptor heterodímero para la interleucina-20 (IL20; MIM 605619) (Blumberg et al., 2001 [PubMed 11163236]).[suministrado por OMIM, febrero de 2009].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AV228068; DIRS1; Dominio de fibronectina tipo III que contiene 6; FNDC6; Gm186; subunidad beta del receptor IL-20; IL20R2; IL-20R2; IL20RB; IL-20 RB; IL-20 R-beta; receptor beta de interleucina 20; subunidad beta de interleucina 20; subunidad de interleucina 20 beta; receptor beta interleucina-20; receptor II de interleucina-20; subunidad beta del receptor de interleucina-20; RGD1566151; UNQ557/PRO1114
Intervalo del ensayo De 0,45 a 100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,45 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 213208
Símbolo de gen Il20rb
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo IL20RB
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min