Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-20 R beta de ratón
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Descripción
El IL-20 R beta de ratón cuantifica el IL-20 R beta de ratón en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el IL-20 R beta de ratón natural y recombinante.
IL20RB e IL20RA (MIM 605620) forman un receptor heterodímero para la interleucina-20 (IL20; MIM 605619) (Blumberg et al., 2001 [PubMed 11163236]).[suministrado por OMIM, febrero de 2009].
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AV228068; DIRS1; Dominio de fibronectina tipo III que contiene 6; FNDC6; Gm186; subunidad beta del receptor IL-20; IL20R2; IL-20R2; IL20RB; IL-20 RB; IL-20 R-beta; receptor beta de interleucina 20; subunidad beta de interleucina 20; subunidad de interleucina 20 beta; receptor beta interleucina-20; receptor II de interleucina-20; subunidad beta del receptor de interleucina-20; RGD1566151; UNQ557/PRO1114 |
| Intervalo del ensayo | De 0,45 a 100 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,45 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 213208 |
| Símbolo de gen | Il20rb |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |