missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse IL-2 DuoSet ELISA
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
15 placas
5 placas
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
The Mouse IL-2 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-2.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | ELISA Development Kit |
| Cantidad | 1 Kit |
| Especie | Mouse |
| Conjugado | Biotin |
| Intervalo del ensayo | 15.60 to 1000 pg/mL |
| Reactividad cruzada | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 16183 |
| Cantidad de embalaje | 5 placas |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido