missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-18 BPc de ratón
Descripción
El IL-18 BPc de ratón cuantifica el IL-18 BPc de ratón en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el IL-18 BPc de ratón natural y recombinante.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | De 22 a 5000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 22 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| CV interensayo | <12% |
| CV intraensayo | <10% |
| Contenido del kit | Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers |
| Etiqueta o tinte | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?