Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-18 BPc de ratón
Código de producto. 17174893
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17174893 96 pruebas paquete de 96
17185639 5 x 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 17174893
Marca: Invitrogen™ EM43RB
El IL-18 BPc de ratón cuantifica el IL-18 BPc de ratón en suero, plasma y sobrenadante.
El IL-18 BPc de ratón cuantifica el IL-18 BPc de ratón en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el IL-18 BPc de ratón natural y recombinante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo De 22 a 5000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 22 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo IL18BPc
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min