missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse IL-12/IL-23 p40 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18704677
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18704677 100 μg 100 microgramos
18792787 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18704677

Marca: R&D Systems MAB6092100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IL-12/IL-23 p40 Monoclonal antibody specifically detects IL-12/IL-23 p40 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-12/IL-23 p40
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1054104
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 5-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P43432
Alias de gen CLMF, CLMF p40, CLMF2, Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit, IL12 p40, IL-12 subunit p40, IL12B, IL-12B, IL-12BNK cell stimulatory factor chain 2, interleukin 12, p40, interleukin 12B (natural killer cell stimulatory factor 2, cytotoxic lymphocytematuration factor 2, p40), interleukin-12 beta chain, interleukin-12 subunit beta, natural killer cell stimulatory factor, 40 kD subunit, NKSF, NKSF2, NKSF2IL12, subunit p40
Especie del huésped Rat
Inmunógeno S. frugiperda, Sf 21-derived recombinant mouse IL-12/IL-23 p40 protein, Met1-Ser135, Accession # P43432
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3593
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.