missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse IgG2B Fluorescein-conjugated Control Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18143771
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 Tests
Tamaño de la unidad:
200 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
18143771 200 Tests 200 tests
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18143771

Marca: R&D Systems IC0041F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 8 publications

IgG2b Monoclonal specifically detects IgG2b in Mouse samples. It is validated for Control.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG2b
Clasificación Monoclonal
Clon 133303
Conjugado Fluorescein
Dilución Control 10 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno KLH
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 200 Tests
Especificidad de la prueba Selected for use as mouse IgG 2B isotype control for flow cytometry applications.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.