missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mouse IgG kappa Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody (SAA0490)

Código de producto. 30131002
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30131002 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30131002

Marca: Invitrogen™ MA554746

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Recombinant Monoclonal Antibody

Compatible with Direct ELISA.

The isotype of a primary antibody and the application it is being used in can result in background staining. Primary antibody background noise can be caused by binding to Fc receptors on target cells; by non-specific interactions with cellular proteins, carbohydrates, and lipids; or by cell autofluorescence. Isotype control antibodies can act as negative controls to help differentiate non-specific background signal from specific antibody signal because they have no relevant specificity to a target antigen. While isotype controls are most commonly used in flow cytometry, they are useful in other applications such as chromatin immunoprecipitation (ChIP), immunohistochemistry, and gel shifts. Isotype controls should match with the primary antibody's species and isotype so that the level of specific staining by the primary antibody may be accurately determined. If using directly labeled primary antibodies, the isotype control works best if conjugated with the same label as the test antibody.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mouse IgG kappa Humanized
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon SAA0490
Concentración 2.63 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
Alias de gen IgG1; Igh-4; Ighg1; Immunoglobulin G; immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker); ImmunoglobulinG; VH7183
Especie del huésped Human
Inmunógeno Recombinant Mouse Kappa chain.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype VHH-hFc
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.