missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse IGFBP-3 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18088721
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18088721 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18088721 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF775

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 3 publications

IGFBP-3 Polyclonal specifically detects IGFBP-3 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IGFBP-3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.2 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL
N.º de referencia del gen P47878
Alias de gen acid stable subunit of the 140 K IGF complex, binding protein 29, binding protein 53, growth hormone-dependent binding protein, IBP-3, IBP3BP-53, IGF-binding protein 3, IGFBP3, IGFBP-3, insulin-like growth factor binding protein 3, insulin-like growth factor-binding protein 3
Símbolos de los genes IGFBP3
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IGFBP-3 (R&D Systems, Catalog # 775-B3) Pro22-Gln291 with Arg250Gln, Gln259Arg, Ser260Gly, Arg271Pro substitutions Accession # P47878
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3486
Especificidad de la prueba Detects mouse IGFBP-3 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, approximately 5% cross-reactivity with recombinant human (rh) IGFBP-3 is observed and less than 1% cross-reactivity with rhIGFBP-1, rhIGFBP-2, rhIGFBP-4, rhIGFBP-5, rhIGFBP-6, and recombinant mouse IGFBP-6 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.