missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse IGFBP-2 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18179970
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18179970 500 μg 500 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18179970

Marca: R&D Systems MAB797

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IGFBP-2 Monoclonal specifically detects IGFBP-2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IGFBP-2
Aplicaciones Western Blot, Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 150101
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 5-20 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen CAA57270
Alias de gen BP2, IBP2, IBP-2, IGF-binding protein 2, IGFBP2, IGFBP-2, IGF-BP53, insulin-like growth factor binding protein 2 (36kD), insulin-like growth factor binding protein 2, 36kDa, insulin-like growth factor-binding protein 2
Símbolos de los genes IGFBP2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IGFBP-2 Glu35-Gln305 Accession # CAA57270
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3485
Especificidad de la prueba Detects mouse IGFBP-2 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human IGFBP-1, -2, -3, -4, -5, -6, recombinant mouse (rm) IGFBP-1, -3, -5, or -6 is observed. In direct ELISAs, no cross-reactivity with rmIGFBP-4 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.