Learn More
Mouse IgD Alexa Fluor™ 350-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18744217
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18744217 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18744217 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB9858U100UG
Rat Monoclonal Antibody
IgD Monoclonal antibody specifically detects IgD in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgD
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 11-26C
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Flow Cytometry
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
Alias de gen IgD, Igh-5, Ighd, Immunoglobulin D, Immunoglobulin Delta
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse IgD
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3495
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 °C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG