missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse IFN-gamma R1/CD119 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18179390
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18179390 500 μg 500 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18179390

Marca: R&D Systems MAB10262

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IFN-gamma R1/CD119 Monoclonal specifically detects IFN-gamma R1/CD119 in Mouse samples. It is validated for Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IFN-gamma R1/CD119
Aplicaciones Neutralization, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 170911
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Neutralization 4-20 ng/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen NP_034641
Alias de gen AVP, type 2, CD119, CD119 antigen, FLJ45734, IFN-gamma receptor 1, IFNgammaR1, IFN-gamma-R1, IFNGR, IFN-gR1, IFNGR1, immune interferon receptor 1, interferon gamma receptor 1, interferon-gamma receptor alpha chain, type 2
Símbolos de los genes IFNGR1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IFN-gamma R1/CD119 Gly23-Asp253 (predicted) Accession # NP_034641
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3459
Especificidad de la prueba Detects mouse IFN-gamma R1/CD119 in ELISAs. In sandwich immunoassays, no cross-reactivity or interference with recombinant mouse (rm) IFN-alpha/beta R1, rmIFN-gamma R2, recombinant human (rh) IFN-gamma R1, rhIL-20 R alpha , rhIL-20 R beta , rmIL-20 R alpha , rhIL-22BP or rmIL-22BP is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.