missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse ICOS Alexa Fluor™ 350-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18740458
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18740458 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18740458 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB1681U100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

ICOS Monoclonal specifically detects ICOS in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ICOS
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1001423
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 μg/106 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and sodium azide
N.º de referencia del gen Q9WVS0
Alias de gen Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule, AILIM, AILIMCD278, CD278, CD278 antigen, CRP-1, CVID1, inducible costimulator, inducible T-cell costimulator, inducible T-cell co-stimulator, MGC39850
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived mouse ICOS, Met1-Leu142, Accession No. Q9WVS0
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29851
Especificidad de la prueba Detects mouse ICOS in direct ELISAs.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.