Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para HGFR/MET de ratón
Código de producto. 17115639
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17115639
Marca: Invitrogen™ EM37RBX5
El HGFR/MET de ratón cuantifica el HGFR/MET de ratón en suero, plasma y sobrenadante.
El HGFR/MET de ratón cuantifica el HGFR/MET de ratón en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el HGFR/MET de ratón natural y recombinante.
El MET es un receptor de tirosina quinasa para el factor de crecimiento de hepatocitos. Está vinculado a funciones como la proliferación celular, la dispersión, la morfogénesis y la supervivencia. La unión de los ligandos en la superficie de la célula induce la autofosforilación de MET que proporciona sitios de acoplamiento para las moléculas de señalización posteriores. Tras la activación del ligando, MET interactúa con la subunidad PI3-quinasa PIK3R1, PLCG1, SRC, GRB2 y STAT3. Existen interacciones que conducen a la activación de cascadas de señalización, como RAS-ERK, PI3, cinasa-AKT y PLCgamma-PKC. Met desempeña un papel en el desarrollo embrionario, incluyendo la gastrulación, el desarrollo de músculos y neuronas, la angiogénesis y la formación de riñón. También desempeña un papel en los adultos, incluyendo la cicatrización de heridas, la regeneración de órganos y la remodelación de tejidos. El Met se ha relacionado con cánceres como el gástrico, renal y mamario; por lo tanto, lo que lo convierte en un objetivo para la terapia del cáncer y las pruebas diagnósticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AI838057; AUTS9; bHLHe59; CG1705; producto de genes CG1705 de la transcripción CG1705-RB; CG1705-PA; CG1705-PB; CMET; c-met; DFNB 97; DMEL\CG1705; DMEL_CG1705; DmMet; EC 2.7.10.1; Receptor de factor de crecimiento de hepatocitos; HGF; receptor de HGF; receptor de HGF c-Met; receptor de HGF/SF; HGFR; receptor HGF-SF; resistencia a la hormona juvenil; Met; se encontró proto-oncogén; Se encontró proto-oncogén (receptor del factor de crecimiento de hepatocitos); se encontró proto-oncogén tirosina cinasa; proto-oncogén MET, receptor tirosina cinasa; Met/Met1; tolerante al metopreno; Tolerante a metopreno; proteína tolerante a metopreno; Met-PA; Met-PB; Mett; Oncogene MET; Par4; proto-oncogene c-Met; RCCP2; resistencia (1) H juvenil; resistencia a la hormona juvenil; Rst(1)JH; sc MET; receptor de factor Scatter; receptor de SF; Se encontró c soluble; Met tirosina-proteína cinasa
Intervalo del ensayo De 0,082 a 20 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,08 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P16056
Símbolo de gen MET
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo c-Met
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min