missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse Gr-1/Ly-6G PerCP-conjugated Antibody, R&D Systems™

Descripción
Gr-1/Ly-6G Monoclonal specifically detects Gr-1/Ly-6G in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Gr-1/Ly-6G |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | RB6-8C5 |
| Conjugado | PerCP |
| Dilución | Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells |
| Formulación | Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide |
| Alias de gen | C6orf23, G6D, Ly-6C, LY6-D, Ly6G, Ly-6G, LY6G6D, lymphocyte antigen 6 family member G6D, MEGT1, NG25 |
| Símbolos de los genes | Ly6g |
| Especie del huésped | Rat |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?