missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse GITR Ligand/TNFSF18 Alexa Fluor 700-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18702208
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18702208 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18702208

Marca: R&D Systems FAB21774N100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

GITR Ligand/TNFSF18 Monoclonal specifically detects GITR Ligand/TNFSF18 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GITR Ligand/TNFSF18
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 994572
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen Q7TS55
Alias de gen Activation-inducible TNF-related ligand, AITRL, AITRLMGC138237, GITRL, GITRLglucocorticoid-induced TNFR-related protein ligand, Glucocorticoid-induced TNF-related ligand, hGITRLGITR ligand, TL6AITR ligand, TNFSF18, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 18, tumor necrosis factor ligand superfamily member 18
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse GITR Ligand/TNFSF18, Thr47-Ser173, Accession # Q7TS55
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8995
Especificidad de la prueba Detects mouse GITR Ligand/TNFSF18 in direct ELISAs.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.