missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse Fibroblast Activation Protein alpha/FAP Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18785828
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18785828 25 μg 25 microgramos
18766869 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18785828

Marca: R&D Systems MAB9727SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Fibroblast Activation Protein alpha/FAP Monoclonal specifically detects Fibroblast Activation Protein alpha/FAP in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fibroblast Activation Protein alpha/FAP
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 983802
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P97321
Alias de gen 170 kDa melanoma membrane-bound gelatinase, DKFZp686G13158, DPPIV, EC 3.4.21.-, FAP, FAPA, Fibroblast activation protein alpha, fibroblast activation protein, alpha, Integral membrane serine protease, seprase, vibronectin
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Fibroblast Activation Protein alpha/FAP Leu26-Asp761 Accession # P97321
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2191
Especificidad de la prueba Detects human Fibroblast Activation Protein alpha/FAP in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.