Learn More
Invitrogen™ Mouse FGF-7 ELISA Kit
Código de producto. p-7219787
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17165629 5 x 96 pruebas cada uno
17844230 10 × 96 pruebas paquete de 10
17154883 96 pruebas paquete de 96
3 options
Código de producto. 17165629
Marca: Invitrogen™ EM32RBX5
ELISA
Mouse FGF-7 quantitates mouse FGF-7 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse FGF-7.
Desempeña una función importante en la regulación del desarrollo embrionario, la proliferación celular y la diferenciación celular. Necesario para la morfogénesis de ramificación normal. Factor de crecimiento activo en queratinocitos. Posible mayor efector paracrino de proliferación celular epitelial normal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Fgf7; Fgf-7; Factor de crecimiento de fibroblastos 7; factor de crecimiento de fibroblastos 7 (factor de crecimiento de queratinocitos); HBGF-7; Factor de crecimiento de unión a la heparina 7; factor de crecimiento de queratinocitos; Kgf
Intervalo del ensayo De 6 a 1500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 6 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P36363
Símbolo de gen FGF7
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo KGF
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min