missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mouse FGF-7 ELISA Kit

Código de producto. 17154883
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17154883 96 pruebas paquete de 96
17165629 5 x 96 pruebas cada uno
17844230 10 × 96 pruebas paquete de 10
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17154883

Marca: Invitrogen™ EM32RB

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Mouse FGF-7 quantitates mouse FGF-7 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse FGF-7.

Desempeña una función importante en la regulación del desarrollo embrionario, la proliferación celular y la diferenciación celular. Necesario para la morfogénesis de ramificación normal. Factor de crecimiento activo en queratinocitos. Posible mayor efector paracrino de proliferación celular epitelial normal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Fgf7; Fgf-7; Factor de crecimiento de fibroblastos 7; factor de crecimiento de fibroblastos 7 (factor de crecimiento de queratinocitos); HBGF-7; Factor de crecimiento de unión a la heparina 7; factor de crecimiento de queratinocitos; Kgf
Intervalo del ensayo De 6 a 1500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 6 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P36363
Símbolo de gen FGF7
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo KGF
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.