missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse FGF-10 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18750808
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18750808 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18750808

Marca: R&D Systems AF6224SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

FGF-10 Polyclonal specifically detects FGF-10 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FGF-10
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen NP_032028
Alias de gen FGF10, FGF-10, fibroblast growth factor 10, Keratinocyte growth factor 2, KGF2, KGF-2, produced by fibroblasts of urinary bladder lamina propria
Símbolos de los genes FGF10
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse FGF-10 Ser62-Thr209 Accession # NP_032028
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2255
Especificidad de la prueba Detects mouse and human FGF-10 in Western blots. In direct ELISAs, approximately 100% cross-reactivity with recombinant rat FGF-10 is observed and less than 10% cross-reactivity with recombinant mouse FGF-6 and recombinant mouse FGF-7 is observed.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.