Learn More
Invitrogen™ Mouse Fas L ELISA Kit
Código de producto. 17125629
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17125629 5 x 96 pruebas cada uno
17114883 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17125629
Marca: Invitrogen™ EM29RBX5
ELISA
Mouse Fas L quantitates mouse Fas L in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse Fas L.
La CD178 (ligando Fas, FasL) es una proteína de membrana tipo II, cuyo extremo N se encuentra en el citoplasma y su región C-terminal se extiende al espacio extracelular. Su receptor, FasR, es una proteína de membrana tipo I de superficie celular y un miembro de la familia de receptores del factor de necrosis tumoral (TNF) y del factor de crecimiento nervioso (NGF). Como miembro de la familia TNF-citoquinas, CD178 induce apoptosis al interactuar con FasR. La CD178 puede existir como una membrana unida (45 kD) o como formas solubles (26 kD). Las metaloproteinasas pueden liberar la proteína soluble de las células tras su escisión. La unión de CD178 a Fas conduce a la oligomerización del receptor y desencadena la muerte de células apoptóticas a través de la interacción de otras proteínas. La CD178 se expresa predominantemente en los linfocitos T activados y las células NK, y también se expresa en los tejidos de sitios de privilegio inmunitario, como los testículos y los ojos. La expresión de CD178 también se constata en varios tejidos como los del timo, hígado, ovario, pulmón, corazón y riñón. Se supone que la inducción de la apoptosis a través de la CD178 está predominantemente implicada en las respuestas inmunitarias antivirales. La CD178 es una molécula de superficie celular perteneciente a la familia del factor de necrosis tumoral que se une a su receptor Fas, induciendo así la apoptosis. Varias células expresan FAS, y CD178 se expresa predominantemente en las células T activadas. FAS y CD178 participan en la regulación a la baja de las reacciones inmunitarias, así como en la citotoxicidad mediada por células T. La concentración de CD178 se ha visto asociada con aterosclerosis y enfermedad inflamatoria en pacientes con hipertensión. Se ha constatado que el sistema Fas/CD178 desempeña un papel importante en varias enfermedades humanas, como el SIDA, la hepatitis o el cáncer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Forma de FasL procesada por ADAM10; ALPS1B; APL; Ligando de antígeno 1 de apoptosis (APO-1); ligando de antígeno 1 de apoptosis (APO-1) (ligando de antígeno de Fas); ligando de antígeno de apoptosis; APT1LG1; APTL; CD178; ligando CD95; CD95L; CD95-L; proteína CD95L; ligando de antígeno fas; ligando Fas; ligando Fas (superfamilia TNF, miembro 6); Fasl; Fas-L; FasL ICD; dominio intracelular FasL; Faslg; Fas-LG; enfermedad linfoproliferativa generalizada; gld; miembro 6 de la familia del factor de necrosis tumoral mutante; ectodominio FasL de unión al receptor; sFasL; Ligando Fas soluble; SPA; forma FasL procesada por SPPL2A; TNFL; Tnfsf6; TNLG1A; Miembro 6 de la superfamilia del factor de necrosis tumoral (ligando) (ligando de antígeno 1 de apoptosis [APO-1]) (ligando de antígeno Fas); Miembro 6 de la superfamilia del factor de necrosis tumoral (ligando) (ligando de antígeno 1 de apoptosis [APO-1]) (ligando de antígeno Fas); Ligando del factor de necrosis tumoral; ligando 1 del factor de necrosis tumoral A, miembro 6 de la superfamilia del ligando del factor de necrosis tumoral; Miembro 6 de la superfamilia del ligando del factor de necrosis tumoral, forma membrana, Miembro 6 de la superfamilia del ligando del factor de necrosis tumoral, forma soluble
Intervalo del ensayo De 8 a 2000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 8 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P41047
Símbolo de gen Fasl
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Ligando Fas (CD178)
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min