Learn More
Invitrogen™ Mouse Fas L ELISA Kit
Descripción
Mouse Fas L quantitates mouse Fas L in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse Fas L.
La CD178 (ligando Fas, FasL) es una proteína de membrana tipo II, cuyo extremo N se encuentra en el citoplasma y su región C-terminal se extiende al espacio extracelular. Su receptor, FasR, es una proteína de membrana tipo I de superficie celular y un miembro de la familia de receptores del factor de necrosis tumoral (TNF) y del factor de crecimiento nervioso (NGF). Como miembro de la familia TNF-citoquinas, CD178 induce apoptosis al interactuar con FasR. La CD178 puede existir como una membrana unida (45 kD) o como formas solubles (26 kD). Las metaloproteinasas pueden liberar la proteína soluble de las células tras su escisión. La unión de CD178 a Fas conduce a la oligomerización del receptor y desencadena la muerte de células apoptóticas a través de la interacción de otras proteínas. La CD178 se expresa predominantemente en los linfocitos T activados y las células NK, y también se expresa en los tejidos de sitios de privilegio inmunitario, como los testículos y los ojos. La expresión de CD178 también se constata en varios tejidos como los del timo, hígado, ovario, pulmón, corazón y riñón. Se supone que la inducción de la apoptosis a través de la CD178 está predominantemente implicada en las respuestas inmunitarias antivirales. La CD178 es una molécula de superficie celular perteneciente a la familia del factor de necrosis tumoral que se une a su receptor Fas, induciendo así la apoptosis. Varias células expresan FAS, y CD178 se expresa predominantemente en las células T activadas. FAS y CD178 participan en la regulación a la baja de las reacciones inmunitarias, así como en la citotoxicidad mediada por células T. La concentración de CD178 se ha visto asociada con aterosclerosis y enfermedad inflamatoria en pacientes con hipertensión. Se ha constatado que el sistema Fas/CD178 desempeña un papel importante en varias enfermedades humanas, como el SIDA, la hepatitis o el cáncer.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Forma de FasL procesada por ADAM10; ALPS1B; APL; Ligando de antígeno 1 de apoptosis (APO-1); ligando de antígeno 1 de apoptosis (APO-1) (ligando de antígeno de Fas); ligando de antígeno de apoptosis; APT1LG1; APTL; CD178; ligando CD95; CD95L; CD95-L; proteína CD95L; ligando de antígeno fas; ligando Fas; ligando Fas (superfamilia TNF, miembro 6); Fasl; Fas-L; FasL ICD; dominio intracelular FasL; Faslg; Fas-LG; enfermedad linfoproliferativa generalizada; gld; miembro 6 de la familia del factor de necrosis tumoral mutante; ectodominio FasL de unión al receptor; sFasL; Ligando Fas soluble; SPA; forma FasL procesada por SPPL2A; TNFL; Tnfsf6; TNLG1A; Miembro 6 de la superfamilia del factor de necrosis tumoral (ligando) (ligando de antígeno 1 de apoptosis [APO-1]) (ligando de antígeno Fas); Miembro 6 de la superfamilia del factor de necrosis tumoral (ligando) (ligando de antígeno 1 de apoptosis [APO-1]) (ligando de antígeno Fas); Ligando del factor de necrosis tumoral; ligando 1 del factor de necrosis tumoral A, miembro 6 de la superfamilia del ligando del factor de necrosis tumoral; Miembro 6 de la superfamilia del ligando del factor de necrosis tumoral, forma membrana, Miembro 6 de la superfamilia del ligando del factor de necrosis tumoral, forma soluble |
| Intervalo del ensayo | De 8 a 2000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 8 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P41047 |
| Símbolo de gen | Fasl |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |