Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para eritropoyetina de ratón
Código de producto. 16821626 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Especies diana:
Ratón
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana unitSize
16821626 Ratón 96 tests
1 options
Código de producto. 16821626
Marca: Proteintech™ KE1003196T
KE10031 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA sándwich) de fase sólida. El kit de ELISA para eritropoyetina se utilizará para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de eritropoyetina endógena.
  • El ensayo reconoce la eritropoyetina de ratón. Un anticuerpo específico para eritropoyetina se ha revestido previamente en micropocillos.
  • La proteína de eritropoyetina en las muestras se captura mediante el anticuerpo revestido después de la incubación. Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de específico biotinilado para la eritropoyetina de ratón para detectar la proteína de eritropoyetina de ratón capturada.
  • Para el desarrollo de la señal, se añade Estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB).
  • La solución, que contiene ácido sulfúrico, se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
  • La eritropoyetina (EPO) es una hormona glicoproteica que regula la producción de glóbulos rojos y la biosíntesis de hemoglobina.
  • La expresión predominante de este gen se desplaza del hígado durante el desarrollo fetal al riñón en adultos, y la proteína secretada viajará a través de la corriente sanguínea para llegar a la médula ósea para estimular la diferenciación hematopoyética de las células madre a los RBC.
  • La EPO se une al receptor de EPO cognado (EPOR) en las células progenitoras eritroides, lo que evita la apoptosis y estimula su diferenciación y maduración en eritrocitos.
  • Sin embargo, la proteína de la EPO y sus receptores también han demostrado ser citoprotectores en tejidos extrahematopoyéticos incluyendo el tejido de la retina.
  • La falta completa de eritropoyetina causa anemia letal embrionaria en ratones. La inactivación condicional de la eritropoyetina en ratones adultos produce una anemia crónica, normocítica y normocrómica. 
Especificaciones
Número de acceso BC119265
Intervalo del ensayo De 78,1 a 5000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 12 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Ratón
ID de gen (Entrez) 13856
Especie del huésped Ratón
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 4,5 h
ID. de UniProt P07321
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Mouse IL-4 ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine