missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mouse Epigen ELISA Kit

Código de producto. 17194873
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17194873 96 pruebas paquete de 96
17105629 5 x 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17194873 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EM27RB

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Mouse Epigen quantitates mouse Epigen in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse Epigen.

Promueve el crecimiento de células epiteliales. Puede estimular la fosforilación de EGFR y de las proteínas quinasas activadas por mitógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso 2310069M11Rik; ALGV3072; EPG; EPGN; epigen; Mitógeno epitelial; homólogo mitógeno epitelial; PRO9904; RGD1560084; UNQ3072/PRO9904
Intervalo del ensayo De 6,2 a 1500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 6,2 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q924X1
Símbolo de gen EPGN
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Epigen
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.