Learn More
Invitrogen™ Mouse Epigen ELISA Kit
Código de producto. 17105629
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17105629
Marca: Invitrogen™ EM27RBX5
ELISA
Mouse Epigen quantitates mouse Epigen in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse Epigen.
Promueve el crecimiento de células epiteliales. Puede estimular la fosforilación de EGFR y de las proteínas quinasas activadas por mitógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 2310069M11Rik; ALGV3072; EPG; EPGN; epigen; Mitógeno epitelial; homólogo mitógeno epitelial; PRO9904; RGD1560084; UNQ3072/PRO9904
Intervalo del ensayo De 6,2 a 1500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 6,2 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q924X1
Símbolo de gen EPGN
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Epigen
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min