missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse Ephrin-B1 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18032532
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18032532 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18032532 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF473

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 17 publications

Ephrin-B1 Polyclonal specifically detects Ephrin-B1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ephrin-B1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.25 ug/mL, Simple Western 25 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
N.º de referencia del gen AAA53231
Alias de gen Cek5-L, EFL3, EFL-3, EFNB1, ELK ligand, Elk-L, ephrin-B1, EphrinB1, LERK-2, STRA-1
Símbolos de los genes Efnb1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Ephrin-B1 Lys30-Ser229 Accession # AAA53231
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1947
Especificidad de la prueba Detects mouse Ephrin-B1 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with recombinant human (rh) Ephrin-A3, rhEphrin-A4, recombinant mouse (rm) Ephrin-A1, rmEphrin-B2, rhEphrin-A5, rhEphrin-B3, rmEphrin-A2, rmEphrin-A4, and recombinant zebrafish Ephrin-B2 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.