missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse EphA6 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18768759
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18768759 25 μg 25 microgramos
18120271 500 μg 500 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18768759

Marca: R&D Systems MAB6071SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

EphA6 Monoclonal specifically detects EphA6 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Blockade of Receptor-ligand Interaction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EphA6
Aplicaciones Western Blot, Blockade of Receptor-ligand Interaction
Clasificación Monoclonal
Clon 81605
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Blockade of Receptor-ligand Interaction
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q62413
Alias de gen DKFZp434C1418, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, Ehk2, EHK-2, EPA6, EPH homology kinase 2, EPH receptor A6, ephrin receptor EphA6, ephrin type-A receptor 6, FLJ35246, Hek12, PRO57066
Símbolos de los genes EPHA6
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse EphA6 Met1-Gln546 Accession # Q62413
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 285220
Especificidad de la prueba Detects mouse EphA6 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, approximately 15% cross-reactivity with recombinant rat EphB1 is observed and no cross-reactivity with recombinant human EphA1, A5, recombinant mouse EphA2, A3, A4, A7, A8, B2, B3, B4, or B6 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.