Learn More
Mouse EphA2 Biotinylated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody
Marca:  R&D Systems BAF639
Código de producto. 18151531
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    529.00€
    499.80€ / 50 microgramos
    Ahorro 29.20€
    5% Descuento
Description
Description
EphA2 Polyclonal specifically detects EphA2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
EphA2
Polyclonal
Biotin
AAA82113
EPHA2
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse EphA2 Ala22-Ala535 Accession # AAA82113
50 μg
Primary
Detects mouse EphA2 in Western blots. In Western blots, less than 2% cross-reactivity with recombinant human EphA1, recombinant mouse (rm) EphA3, rmEphA4, rmEphA6, rmEphA7, rmEphA8 and recombinant rat EphA5 is observed.
Mouse
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry
LYOPH
Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
ARCC2, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, Eck, ECKepithelial cell receptor protein tyrosine kinase, EPH receptor A2, EphA2, ephrin type-A receptor 2, Epithelial cell kinase, Myk2, Sek2, soluble EPHA2 variant 1, Tyrosine-protein kinase receptor ECK
Goat
Affinity Purified
RUO
1969
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis