Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para endotelina-1 de ratón
Código de producto. 17184873
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17184873 96 pruebas paquete de 96
17195619 5 x 96 pruebas cada uno
17834230 10 × 96 pruebas paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17184873 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EM26RB
La endotelina-1 de ratón cuantifica la endotelina-1 de ratón en suero, plasma y sobrenadante.
La endotelina-1 de ratón cuantifica la endotelina-1 de ratón en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la endotelina-1 de ratón natural y recombinante.
La proteína codificada por este gen se procesa proteolíticamente para liberar un péptido secretado denominado endotelina 1. Este péptido es un vasoconstrictor potente producido por células endoteliales vasculares. La endotelina 1 también puede afectar al sistema nervioso central. Se han encontrado dos variantes de transcripción que codifican isoformas diferentes para este gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso ARCND3; Endotelina grande 1; endotelina-1 grande; ET grande; ET grande 1; ET1 grande; BigET; EDN1; endotelina 1; endotelina-1; Et; Et1; ET-1; HDLCQ7; PPET1; PPET-1; preproendotelina; preproendotelina-1; preproET; QME
Intervalo del ensayo De 4,5 a 1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 4,5 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P22387
Símbolo de gen EDN1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Endotelina 1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min