Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para endostatina de ratón
Código de producto. 17185619
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17185619 5 x 96 pruebas cada uno
17824230 10 × 96 pruebas paquete de 10
17174873 96 pruebas paquete de 96
3 options
Código de producto. 17185619
Marca: Invitrogen™ EM25RBX5
La endostatina de ratón cuantifica la endostatina de ratón en suero, plasma y sobrenadante.
La endostatina de ratón cuantifica la endostatina de ratón en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la endostatina de ratón natural y recombinante.
La endostatina puede evocar una respuesta no uniforme para la proliferación, el montaje celular y la migración de células entoteliales, que con diferentes características de unión de endostatina, da lugar a la suposición de que el efecto de endostatina depende mucho del tipo de células endoteliales. Además, la endostatina inhibe la angiogénesis y el crecimiento tumoral in vivo induciendo apoptosis en células endoteliales. La administración local de endostatina parece afectar específicamente a los microvasos asociados al tumor mediante la reducción de la densidad, el diámetro y la funcionalidad de los vasos. La migración e invasión de células tumorales se redujo considerablemente en los animales tratados con endostatina. La endostatina no es tóxica y no induce la resistencia a fármacos adquirida y, por lo tanto, se ha convertido en una nueva estrategia de terapia potente en neoplasias sólidas. Parece que esta terapia tiene un gran potencial no solo para el tratamiento de gliomas, los tumores cerebrales más comunes, sino también para otros tumores. La capacidad de la endostatina para inhibir la neoangiogénesis está mediada, al menos en parte, por la unión Zn^+2 y el procesamiento de elastasa. La expresión generalizada de la endostatina se encontró en fibras elácticas en las paredes de los vasos sanguíneos y en otras zonas de membrana basal. Las neuronas liberan endostatina para acumularlas en placas amiloides en la enfermedad de Alzheimer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso agente antiangiogénico; COL18A1; cadena colágeno alfa-1(XVIII); cadena colágeno tipo XVIII alfa 1; colágeno, tipo XVIII, alfa 1; endostatina; FLJ27325; FLJ34914; KNO; KNO1; KS; MGC74745; proteína multifuncional MFP; NC1; dominio no colagenoso 1; procolágeno, tipo XVIII, alfa 1
Intervalo del ensayo De 2,458 a 600 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 2,5 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P39061
Símbolo de gen COL18A1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Endostatina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min