Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para endoglina de ratón
Descripción
La CD105 o endoglina es una proteína transmembrana de tipo I, que se expresa intensamente en células endoteliales vasculares humanas. Están presentes en homodímeros glicosilados O y N. Se ha demostrado la regulación al alza de la expresión de endoglina en la vasculatura tumoral y en las células proliferantes, lo que sugiere que es un marcador endotelial asociado a la proliferación. La CD105 se une a TGF beta 1 y 3 con alta afinidad, pero no a TGF beta 2.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q63961 |
| Intervalo del ensayo | De 16 a 4000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 16 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 13805 |
| Símbolo de gen | ENG |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |