missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse DMBT1 Alexa Fluor 750-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18720238
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18720238 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18720238 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB5915S100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

DMBT1/GP340 Monoclonal specifically detects DMBT1/GP340 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DMBT1/GP340
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 548031
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q60997
Alias de gen CRP-ductin, deleted in malignant brain tumors 1, deleted in malignant brain tumors 1 protein, Ebnerin, FLJ61058, Glycoprotein 340, gp-340, GP340, GP340muclin, Hensin, MGC164738, Muclin, SAG, Salivary agglutinin, Surfactant pulmonary-associated D-binding protein, Vomeroglandin
Símbolos de los genes DMBT1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. Coli-derived recombinant mouse DMBT1 Trp215-Gly420 Accession # Q60997
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1755
Especificidad de la prueba Detects mouse DMBT1 in direct ELISAs. In direct ELISAs, less than 5% cross-reactivity with recombinant human (rh) CD163 and rhSRCRB4D is observed.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.