Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA DKK1 de ratón
Código de producto. 16841626 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Especies diana:
Ratón
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana unitSize
16841626 Ratón 96 tests
1 options
Código de producto. 16841626
Marca: Proteintech™ KE1003396T
KE10033 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA sándwich) de fase sólida. El kit de ELISA para DKK1 de ratón se utiliza para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de DKK1 de ratón endógena.
  • El ensayo reconoce la DKK1 de ratón. Un anticuerpo específico para DKK1 de ratón se ha revestido previamente en micropocillos. La proteína DKK1 de ratón en las muestras es capturada por el anticuerpo revestido después de la incubación. Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de biotinilado específico para el DKK1 del ratón para detectar la proteína DKK1 de ratón capturada.
  • Para el desarrollo de la señal, se añade Estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB). La solución, que contiene ácido sulfúrico, se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
  • La Dickkopf 1 (DKK1), miembro fundacional de las proteínas Dickkopf, se ha identificado como una glicoproteína secretada naturalmente que normalmente antagoniza la vía de señalización de Wnt/β-catenina secuestrando el complejo receptor Wnt LRP5/6 (PMID: 31335221).
  • Las DKK desempeñan un papel importante en el desarrollo de vertebrados, donde inhiben localmente procesos regulados por Wnt, como el patrón axial antero-posterior, el desarrollo de extremidades, la somitogénesis y la formación ocular.
  • En adultos, las Dkks participan en la formación ósea y la enfermedad ósea, el cáncer y la enfermedad de Alzheimer (PMID: 22738799).
Especificaciones
Número de acceso BC050189
Intervalo del ensayo De 31,25 a 2000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 3,8 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Ratón
ID de gen (Entrez) 13380
Especie del huésped Ratón
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 4,5 h
ID. de UniProt O54908
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Mouse DKK1 ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine