Learn More
Invitrogen™ Mouse D-Dimer ELISA Kit
Descripción
El fibrinógeno es la principal proteína del sistema de coagulación de la sangre. Consta de dos subunidades idénticas que contienen tres cadenas de polipéptidos: alfa, beta y gamma. El proceso de coagulación de la sangre provoca la activación del fibrinógeno en fibrina por la polimerización de la trombina y la fibrina. La plasmina digiere el coágulo de fibrina y se liberan en el torrente sanguíneo productos de la degradación de la fibrina con diferentes pesos moleculares.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | E9PV24 |
| Intervalo del ensayo | 78.13 to 5000 ng/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 46.88 ng/mL |
| Conjugado | HRP |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 14161 |
| Símbolo de gen | FGA |
| CV interensayo | <10% |
| Mostrar más |