missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse CXCR7/RDC-1 Antibody, R&D Systems™
Descripción
CXCR7/RDC-1 Monoclonal specifically detects CXCR7/RDC-1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CXCR7/RDC-1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 734110 |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| N.º de referencia del gen | P56485 |
| Alias de gen | ACKR3, chemokine (C-X-C motif) receptor 7, Chemokine orphan receptor 1CMKOR1C-X-C chemokine receptor type 7, CMKOR1, CXCR7, CXC-R7, CXCR-7, G protein-coupled receptor, GPR159, GPR159G-protein coupled receptor 159, RDC-1, RDC1G-protein coupled receptor RDC1 homolog |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?