missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse CXCR5 Alexa Fluor 594-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18752968
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18752968 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18752968

Marca: R&D Systems FAB6198T100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CXCR5 Monoclonal specifically detects CXCR5 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCR5
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 614641
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q04683
Alias de gen BLR1, BLR1MDR-15, Burkitt lymphoma receptor 1, Burkitt lymphoma receptor 1, GTP binding protein (chemokine (C-X-C motif)receptor 5), Burkitt lymphoma receptor 1, GTP-binding protein, CD185, CD185 antigen, chemokine (C-X-C motif) receptor 5, C-X-C chemokine receptor type 5, CXCR5, CXC-R5, MDR15CXCR-5, MGC117347, Monocyte-derived receptor 15
Símbolos de los genes CXCR5
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse CXCR5 Met1-Pro57 Accession # Q04683
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 643
Especificidad de la prueba Detects recombinant mouse CXCR5 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant mouse CXCR7 is observed.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.