missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse CXCR3 Alexa Fluor™ 700-conjugated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18163591
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18163591 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18163591 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB1685RN100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CXCR3 Monoclonal specifically detects CXCR3 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCR3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 220803R
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 μg/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/ml in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen AAC40163
Alias de gen CD183, CD183 antigen, chemokine (C-X-C motif) receptor 3, chemokine (C-X-C) receptor 3, CKR-L2IP-10 receptor, CMKAR3, C-X-C chemokine receptor type 3, CXCR3, CXC-R3, CXCR-3, G protein-coupled receptor 9CD182, GPR9, GPR9Mig-R, Interferon-inducible protein 10 receptor, IP10 receptor, IP10-R, Mig receptor, MigR
Especie del huésped Rat
Inmunógeno CHO Chinese hamster ovary cell line transfected with mouse CXCR3 Met1-Leu367 Accession # AAC40163
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2833
Especificidad de la prueba Detects mouse CXCR3 in direct ELISAs.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.