missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse CXCR3 Alexa Fluor™ 700-conjugated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. p-200049610
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18134461 25 μg 25 microgramos
18134411 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18134461

Marca: R&D Systems FAB1685N025UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CXCR3 Monoclonal antibody specifically detects CXCR3 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCR3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 220803
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen AAC40163
Alias de gen CD183, CD183 antigen, chemokine (C-X-C motif) receptor 3, chemokine (C-X-C) receptor 3, CKR-L2IP-10 receptor, CMKAR3, C-X-C chemokine receptor type 3, CXCR3, CXC-R3, CXCR-3, G protein-coupled receptor 9CD182, GPR9, GPR9Mig-R, Interferon-inducible protein 10 receptor, IP10 receptor, IP10-R, Mig receptor, MigR
Especie del huésped Rat
Inmunógeno CHO Chinese hamster ovary cell line transfected with mouse CXCR3, Met1-Leu367, Accession # AAC40163
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2833
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2°C to 8°C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.