missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse CXCL7/Thymus Chemokine-1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18723327
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18723327 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18723327 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB1091SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CXCL7/Thymus Chemokine-1 Monoclonal specifically detects CXCL7/Thymus Chemokine-1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCL7/Thymus Chemokine-1
Aplicaciones Western Blot, Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 159742
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 2-8 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q9EQI5
Símbolos de los genes Ppbp
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse CXCL7/Thymus Chemokine-1 Lys40-Tyr113 Accession # Q9EQI5
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5473
Especificidad de la prueba Detects mouse CXCL7/Thymus Chemokine-1 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) CXCL1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, recombinant mouse (rm) CXCL1, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, recombinant rat (rr) CXCL1, 2, 3, 5, recombinant porcine CXCL8, or recombinant cotton rat CXCL10 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.