Learn More
R&D Systems™ Mouse CXCL2/MIP-2 Quantikine ELISA Kit
Descripción
The Mouse CXCL2/MIP-2 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 7.80 - 500pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 1.5pg/mL |
| Conjugado | HRP |
| Reactividad cruzada | Cross-species reactivity not tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Tipo de producto | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Serum |
| Especificidad | Natural and Recombinant Mouse MIP-2 |
| Suficiente para | 2 x 96-well Plates |
| Especies diana | Mouse |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Mostrar más |